Learn More
KARTELL Anneaux d’enrobage
Code produit 10184711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
41 mm
Conditionnement:
2000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10184711 41 mm 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10184711 Fournisseur KARTELL Code fournisseur 0291903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    144.54€ / 2000 pièces
    Économisez 35.46€
    19% de réduction
Expédition estimée: 10-02-2027
Les anneaux d'incrustation sont fabriqués en ABS et disponibles en plusieurs couleurs.
  • Anneaux d'encastrement en ABS.
  • Disponible dans les couleurs suivantes : Blanc (03), Bleu (04), Jaune (06), Vert (12), Rose (13).
Spécification
Type de produit Anneau d’enrobage
Matériau Plastique
Couleur Blanc
Longueur (métrique) 41 mm
Largeur (métrique) 28 mm
Longueur (impériale) 1,61 in
Largeur (impériale) 1,1 in
Jetable Usage unique