Learn More
Cole-Parmer™ Bande de gaufrage pour étiqueteuse manuelle de laboratoire
Product Code. 17397629 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Rouge
Vert
Unit Size:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur unitSize
17397629 Noir 1 pièce
17307639 Rouge 1 pièce
17317639 Bleu 1 pièce
17327639 Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17397629 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 6554344
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
La bande de gaufrage pour l’étiqueteuse manuelle de laboratoire se colle fermement au verre, au plastique, au métal, au caoutchouc et au bois.
  • Retirez facilement la protection adhésive arrière
  • Choisissez parmi quatre couleurs pour donner un code couleur à votre laboratoire.
Specifications
Type de produit Ruban d'étiquettes colorées
Couleur Noir
Longueur (impériale) 118 in
Largeur (impériale) 3/8 in.
Longueur (métrique) 300 cm
Largeur (métrique) 0,95 cm
Dimensions (L x l) 118 x 3/8 in
Type d’adhésif Peel and Stick
Stérilité Non stérile
Capacité de couleur Monochrome
Format Étiquette