Learn More
R&D Systems™ EMD 386088 hydrochloride
Code produit 18726026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18726026 10 mg 10mg
18094842 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18726026 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2382/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.57€
    181.65€ / 10mg
    Économisez 19.92€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent 5-HT6 agonist
EMD 386088 hydrochloride is a potent 5-HT6 receptor agonist (EC50 = 1.0 nM) that displays selectivity over other 5-HT receptors (IC50 values are 7.4, 110, 180, 240, 450, 620, 660 and 3000 nM for 5-HT6, 5-HT1D, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT4, 5-HT1A and 5-HT7 receptors respectively). Shows moderate affinity at 5-HT3 receptors (IC50 = 34 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methyl-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole hydrochloride
CAS 1171123-46-8
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 10 mg
Solubilité Soluble to 100mM in DMSO
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C14H15N2Cl.HCl
Poids de la formule Observed MW: 283.2
Usage exclusivement réservé à la recherche