Learn More
Merck Moniteurs d’analyse des aérosols, 37 mm
Code produit 10528452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Moniteur d'aérosol Match-w, coussinet
Moniteur d'aérosols avec coussinet
Qualité:
AAWP
HAWP
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Qualité Conditionnement
10528452 Moniteur d'aérosols avec coussinet AAWP 50 pièces
10014610 Moniteur d'aérosol Match-w, coussinet AAWP -
10330181 Moniteur d'aérosols avec coussinet HAWP 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10528452 Fournisseur Merck Code fournisseur MAWP037A0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00€
    346.00€ / 50 pièces
    Économisez 44.00€
    11% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Les moniteurs d’analyse des aérosols de 37 mm de Millipore sont des porte-filtres en plastique transparents jetables à utiliser avec les filtres Millipore de type MF (esters de cellulose mixte). Le support en cellulose de mince épaisseur scelle le filtre entre les sections de l’appareil de façon à distribuer le débit d’échantillon uniformément sur la surface du filtre.
La conception en trois pièces maintient le filtre en place lorsque la partie supérieure est retirée pour l’échantillonnage ouvert des aérosols.
La valeur du nombre moyen de particules de fond (ABC) est indiquée sur chaque emballage de moniteur.
  • Pré-assemblé avec les filtres en place
  • Disponibles avec des membranes à filtres appariés en poids
Applications :
les appareils de mesure pour l’analyse des aérosols sont disponibles avec des membranes d’esters de cellulose de 0,45 µm et de 0,8 µm. Les appareils de mesure appariés en poids contiennent deux filtres appariés en poids à moins de 0,1 mg, éliminant ainsi la pré-pesée du filtre d’essai dans l’analyse gravimétrique.
Informations sur la commande
Le boîtier du moniteur est également disponible séparément pour être utilisé avec la membrane de votre choix ; il est fourni avec ou sans anneau de support.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur blanc
Connecteurs Slip Luer pour femme
Matériau Polystyrène
Porosité 0,8 μm
Zone de filtration 9 cm2
À utiliser avec (application) Analyse de particules microscopiques et prélèvement d’échantillons, surveillance de l’environnement
Qualité AAWP
Suffisant pour Amiante, métaux à l’état de traces, plomb, composés de plomb, cuivre, particules de gaz, dioxyde de soufre, arsenic
Type Moniteur d'aérosols avec coussinet
Diamètre (impériale) 1,4 in
Diamètre (métrique) 3,7 cm
Diamètre (métrique) du filtre 3,7 cm