Learn More
Merck Filtres jetables Aervent-50
Code produit 12831646 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
Type d’entrée:
Des deux côtés : raccord de tuyau pour tubulure en latex de à 9,5 mm de diamètre interne et raccord Luer-Slip femelle
Des deux côtés : Bride sanitaire (TC) de 0,75 po (18 mm)
Quantité:
100/boîte
Type:
Filtre pour seringue
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’entrée Quantité Type unitSize
12831646 Des deux côtés : raccord de tuyau pour tubulure en latex de à 9,5 mm de diamètre interne et raccord Luer-Slip femelle 100/boîte Filtre pour seringue 100 pièces
12841646 Des deux côtés : Bride sanitaire (TC) de 0,75 po (18 mm) 100/boîte Filtre pour seringue 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12831646 Fournisseur Merck Code fournisseur MTGR05000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Filtres de qualité stérilisante conçus pour les applications essentielles à petite échelle de conduite de gaz et d’évacuation de l’air
  • Membrane PTFE 50 mm
      Hydrophobe
    • Débits et rendement élevés, faible taux de substances extractibles, faible relargage de particules
    • Compatibilité chimique élevée
  • Boîtier en PP à support bidirectionnel
  • Marqué avec des numéros de catalogue et de lot pour faciliter la traçabilité et l’identification
  • Intégrité testée
  • Autoclavables
Applications :
Ventilation stérile des récipients et des bonbonnes, lignes de coupure sous vide pour autoclave, filtration stérile à faible volume de liquides non aqueux, entrée pour petit fermenteur et filtration des gaz d’échappement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Jetable Usage unique
Matériau Polypropylène
Porosité 0,2 μm
Type d’entrée Des deux côtés : raccord de tuyau pour tubulure en latex de à 9,5 mm de diamètre interne et raccord Luer-Slip femelle
Type de sortie Des deux côtés : raccord de tuyau pour tubulure en latex de  à 9,5 mm de diamètre interne et raccord Luer-Slip femelle
Quantité 100/boîte
Type Filtre pour seringue
Diamètre (métrique) 62 mm