Learn More
Merck Kit de réactif pour protéine G
Réactifs pour kit de concentration d’affinité Amicon Pro - Protéine G, avec dispositif Amicon Ultra–0.5
Marque: Merck ACR5000PG
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
À utiliser avec Conc. d’affinité Amicon Pro 3 ml de résine de protéine G, 2 tampons de lavage/liaison X de 66 ml, tampon d’élution de 12 ml, tampon de neutralisation de 2,5 mlSpécification
Oui | |
Non stérile | |
Cellulose régénérée (CR) | |
1Pack | |
15 ml |
Conc. d’affinité Amicon Pro | |
Purification des anticorps | |
3 ml de résine de protéine G, 2 tampons de lavage/liaison X de 66 ml, tampon d’élution de 12 ml, tampon de neutralisation de 2,5 ml | |
Filtres pour centrifugation |