Description
- Prête à l’emploi
- Sans protéines, ce qui réduit la liaison non spécifique, en particulier lors de l’utilisation d’anticorps phospho-spécifiques ou de systèmes avidine-biotine
- Spécialement conçu pour EMD Millipore SNAP i.d.™ système de détection, mais peut être utilisé dans les protocoles de Western blot traditionnels
- Conviennent à la dilution d’anticorps primaires et secondaires
- Suffisant pour 19 miniblots (chacun 8 × Un buvard de 7 cm nécessite au moins 26 mL pour SNAP i.d. )
- Compatibles avec les anticorps anti-streptavidine
- Compatible avec PVDF (Immobilon™ P, Immobilon FL) et nitrocellulose
- Le réactif Block-CH est compatible avec Immobilon substrat HRP
- Choisissez parmi trois réactifs Block
- Réactif Block-CH pour la détection HRP par chimiluminescence
- Réactif Block-FL pour la détection par fluorescence
- Réactif Block-PO pour la détection de phosphoprotéines par chimiluminescence ou fluorescence
Spécification
Spécification
| Type de produit | Réactif Blok-FL |
| À utiliser avec (application) | Dosage par fluorescence |
| Quantité | 500 mL |
| Suffisant pour | Dix-neuf mini-transferts de 8 x 7 cm |
| Contenu et stockage | 20°C à 25°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Immobilon Block - FL (Fluorescent Blocker)
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-2H-isothiazol-3-one