Learn More
Merck Réactifs d’annulation de bruit Immobilon™ Block
Code produit 13141294 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Dosage par fluorescence
Spectrométrie de masse
Type de produit:
Réactif Blok-CH
Réactif Blok-FL
Réactif Blok-PO
Conditionnement:
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Type de produit unitSize
13141294 Spectrométrie de masse Réactif Blok-CH 500mL
11320250 Dosage par fluorescence Réactif Blok-FL 500mL
11340250 Spectrométrie de masse Réactif Blok-PO 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13141294 Fournisseur Merck Code fournisseur WBAVDCH01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    176.00€ / 500mL
    Économisez 14.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Minimisez le bruit de fond des transferts Western, augmentant ainsi la sensibilité pour une détection supérieure des protéines, même celles en faible abondance
  • Prête à l’emploi
  • Sans protéines, ce qui réduit la liaison non spécifique, en particulier lors de l’utilisation d’anticorps phospho-spécifiques ou de systèmes avidine-biotine
  • Spécialement conçu pour EMD Millipore SNAP i.d.™ système de détection, mais peut être utilisé dans les protocoles de Western blot traditionnels
  • Conviennent à la dilution d’anticorps primaires et secondaires
  • Suffisant pour 19 miniblots (chacun 8 × Un buvard de 7 cm nécessite au moins 26 mL pour SNAP i.d. )
  • Compatibles avec les anticorps anti-streptavidine
  • Compatible avec PVDF (Immobilon™ P, Immobilon FL) et nitrocellulose
  • Le réactif Block-CH est compatible avec Immobilon substrat HRP
  • Choisissez parmi trois réactifs Block
  • Réactif Block-CH pour la détection HRP par chimiluminescence
  • Réactif Block-FL pour la détection par fluorescence
  • Réactif Block-PO pour la détection de phosphoprotéines par chimiluminescence ou fluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Réactif Blok-CH
À utiliser avec (application) Spectrométrie de masse
Quantité 500 mL
Suffisant pour Dix-neuf mini-transferts de 8 x 7 cm
Contenu et stockage 20°C à 25°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Immobilon Block - CH (Chemiluminescent Blocker)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one