Learn More
Merck Réactifs d’annulation de bruit Immobilon™ Block
Code produit p-3848379 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Dosage par fluorescence
Spectrométrie de masse
Type de produit:
Réactif Blok-CH
Réactif Blok-FL
Réactif Blok-PO
Conditionnement:
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Type de produit unitSize
13141294 Spectrométrie de masse Réactif Blok-CH 500mL
11320250 Dosage par fluorescence Réactif Blok-FL 500mL
11340250 Spectrométrie de masse Réactif Blok-PO 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13141294 Fournisseur Merck Code fournisseur WBAVDCH01
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Minimisez le bruit de fond des transferts Western, augmentant ainsi la sensibilité pour une détection supérieure des protéines, même celles en faible abondance
  • Prête à l’emploi
  • Sans protéines, ce qui réduit la liaison non spécifique, en particulier lors de l’utilisation d’anticorps phospho-spécifiques ou de systèmes avidine-biotine
  • Spécialement conçu pour EMD Millipore SNAP i.d.™ système de détection, mais peut être utilisé dans les protocoles de Western blot traditionnels
  • Conviennent à la dilution d’anticorps primaires et secondaires
  • Suffisant pour 19 miniblots (chacun 8 × Un buvard de 7 cm nécessite au moins 26 mL pour SNAP i.d. )
  • Compatibles avec les anticorps anti-streptavidine
  • Compatible avec PVDF (Immobilon™ P, Immobilon FL) et nitrocellulose
  • Le réactif Block-CH est compatible avec Immobilon substrat HRP
  • Choisissez parmi trois réactifs Block
  • Réactif Block-CH pour la détection HRP par chimiluminescence
  • Réactif Block-FL pour la détection par fluorescence
  • Réactif Block-PO pour la détection de phosphoprotéines par chimiluminescence ou fluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Réactif Blok-CH
À utiliser avec (application) Spectrométrie de masse
Quantité 500 mL
Suffisant pour Dix-neuf mini-transferts de 8 x 7 cm
Contenu et stockage 20°C à 25°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Immobilon Block - CH (Chemiluminescent Blocker)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one