Learn More
Merck Millipore Solution de détachement cellulaire Chemicon™ Accutase™
Utile pour la création de suspensions de cellules individuelles à partir de cultures cellulaires groupées pour une numération cellulaire précise et le détachement cellulaire à partir de tissu primaire.
Marque:  Merck Millipore SCR005
Code produit. 11348181
  • 113.00€ / 100mL
Description
Utile pour le détachement courant des cellules de la matière plastique de culture tissulaire standard et de la matière plastique revêtue d’adhérence, y compris SmartPlastic™. ACCUTASE™ ne contient pas de produits dérivés de mammifères ou de bactéries