Learn More
Merck Filtres à membrane Durapore™, 0,45 μm
Code produit 10287800 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Type de surface:
Quadrillé
unie
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Type de surface unitSize
10287800 13 mm unie 100 pièces
10657111 25 mm unie 100 pièces
10527862 47 mm unie 100 pièces
10166040 142 mm unie 50 pièces
10277850 90 mm unie -
10699113 47 mm Quadrillé 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10287800 Fournisseur Merck Code fournisseur HVLP01300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.
Recommandés lorsqu’une récupération maximale est nécessaire.Membranes Durapore™ en PVDF :Pores de 0,45 μ offrant un débit et une cadence élevés, un faible taux de matières extractibles, une grande compatibilité chimique et une faible liaison protéique.Disponibles dans des diamètres compris entre 13 mm et 142 mm.
Les membranes Durapore™ offrent des débits et une cadence élevés, des substances extractibles faibles et une large compatibilité chimique. La membrane hydrophile Durapore™ se lie beaucoup moins aux membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.
    Caractéristiques et avantages
  • Disponibles en plusieurs tailles de pores (variétés hydrophiles et hydrophobes) pour répondre aux besoins de vos applications
  • Les filtres à membrane Durapore™ présentent une liaison protéique très faible pour minimiser l’interaction avec votre échantillon et optimiser la récupération
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Autoclavable Non autoclavable
    Point à bulle 22 psi
    Couleur blanc
    Type de filtre Filtre à tamis
    Matériau PVDF
    Porosité 0,45 μm
    Stérilité Non stérile
    Débit > 2,6 ml/min x cm2
    Hydrophobicité Hydrophile
    Nbre par carton 100Pack
    Quantité 100 / boîte
    Type de surface unie
    Épaisseur (métrique) 125 μm
    Type Membranes filtrantes
    Mouillabilité Hydrophile
    Diamètre (métrique) 13 mm