Learn More
Merck Cassette pour moniteur vide, 25 mm, type A
Description
Accessoire pour moniteur PS 3 pièces, type A
Informations sur la commande
Conditionnement en vrac.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kits ou fournitures pour analyses environnementales |
| Matériau | Polystyrène |
| Types de connecteurs | Luer-Slip femelle, nécessite un adaptateur de tubulure XX62 000 05 |
| À utiliser avec (équipement) | EMD Millipore Moniteur d'analyse des aérosols (25 mm) |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement d’échantillons, analyse de particules, analyse environnementale |
| Comprend | Cassette pour moniteur vide, 25 mm, type A |