Learn More
Merck Orifices réducteurs de débit
Code produit 10182111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
1 l/min
2 l/min
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Conditionnement
10182111 2 l/min 1 pièce
10072423 1 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10182111 Fournisseur Merck Code fournisseur XX5000020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    143.00€ / 1 pièces
    Économisez 6.00€
    4% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Créez un débit d’air quantitatif au travers d’un filtre pour l’analyse de la contamination atmosphérique
Les orifices de limitation de débit créent un flux d’air quantitatif qui traverse un filtre MF-Millipore pour l’analyse des contaminants en suspension dans l’air. Les orifices sont filetés dans la sortie d’un support d’analyse d’aérosols Millipore ou d’un adaptateur d’aérosols pour permettre un débit constant lorsque le niveau de vide requis est appliqué. Les valeurs nominales sont précises à environ 15 %. Pour une plus grande précision, étalonnez l’orifice avec un débitmètre au niveau de vide réel en situation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kits ou fournitures d’analyse environnementale
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Support d’analyse d’aérosols Millipore ou adaptateur d’aérosol
À utiliser avec (application) Pour créer un débit d’air quantitatif au travers d’un filtre Millipore pour l’analyse de la contamination atmosphérique
Débit d’air 2 l/min
Comprend Orifice de limitation de débit, 2 l/min