Learn More
Merck Appareils de mesure pour l’analyse de la contamination des fluides
Supports de filtres jetables transparents en plastique Tenite™ et préassemblés avec des filtres MF-Millipore
Marque: Merck MAWP037PM
1021.26 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Supports de filtres jetables transparents en plastique Tenite™ et préassemblés avec des filtres MF-Millipore
Un épais tampon de cellulose, de 34 mm de diamètre, entre les sections de moniteur, scelle le filtre pour distribuer le débit d’échantillon uniformément sur la surface du filtre À utiliser avec le kit d’échantillonnage de liquide (XX6403730). Moniteurs appariés en poids : les moniteurs appariés en poids éliminent la pesée préalable du filtre d’essai dans l’analyse gravimétrique. Chaque moniteur contient deux filtres appariés en poids à 0,1 mg près. L’échantillon traverse les deux filtres, mais le filtre supérieur (test) retient tous les contaminants. La différence de poids entre les filtres, après séchage, est égale au poids du contaminant dans l’échantillonSpécification
Plastique Tenite | |
Non stérile | |
Analyse de particules gravimétrique | |
1,45 in |
0,8 μm | |
9 cm2 | |
Moniteur avec filtres appariés en poids | |
3,7 cm |