Learn More
Merck Kit de d’échantillonnage de liquide
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Marque:  Merck XX6403730
4858.42 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10034830
  • 5215.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 27-06-2024
Description
Le kit d’échantillonnage de liquides offre une solution complète pour la collecte de liquides sur le terrain et l’analyse de la contamination. L’ensemble échantillonneur en acier inoxydable se branche dans une vanne d’échappement rapide installée dans la ligne du système. Ainsi, elle permet à une quantité mesurée de liquide de traverser l’appareil de mesure. Une seringue à valve permet de pomper le liquide résiduel de l’appareil de mesure. Le kit est compatible avec nos appareils de mesure de la contamination de 37 mm et nos appareils de mesure à poids appariés.Pour l’analyse gravimétrique, les appareils de mesure à poids appariés accessoires permettent de supprimer l’étape de pesée du filtre avant l’échantillonnage.Caractéristiques et avantages :•La mallette de transport robuste et l’ensemble d’échantillonnage en acier inoxydable assurent des années de service sur le terrain • Le kit d’échantillonnage de liquides comprend 12 appareils de mesure de la contamination Tenite™ Applications :Pour l’échantillonnage de carburants pour turbine, d’eau ou autres liquides par le biais d’appareils de mesure de la contamination Millipore avant l’analyse gravimétrique ou colorimétrique.
Spécification
Spécification
Acier inoxydable avec tuyau en PTFE à gaine en acier inoxydable ; Appareils de mesure en polystyrène
Clapet ou bouchon de libération rapide, filetage NPTF de 1 / 8 po, joints en Viton A
9,25 in
4,88 in
Échantillonnage de carburants pour turbine, d’eau ou autres liquides par le biais d’appareils de mesure de la contamination Milliporetrade; avant l’analyse gravimétrique ou colorimétrique
Kit de d’échantillonnage de liquide
23,5 cm
12,4 cm