Learn More
Merck Composants et accessoires d’un kit d'échantillonnage de liquide
Les moniteurs d’analyse de la contamination des liquides sont des porte-filtres transparents et jetables en plastique Tenite™ et préassemblés avec des filtres MF-Millipore (la surface de filtration effective est de 9 cm2).
Marque: Merck MAWP037P0
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Un épais tampon de cellulose, de 34 mm de diamètre, entre les sections de moniteur, scelle le filtre pour distribuer le débit d’échantillon uniformément sur la surface du filtre À utiliser avec le kit d’échantillonnage de liquide (XX6403730). Moniteurs appariés en poids : les moniteurs appariés en poids éliminent la pesée préalable du filtre d’essai dans l’analyse gravimétrique. Chaque moniteur contient deux filtres appariés en poids à 0,1 mg près. L’échantillon traverse les deux filtres, mais le filtre supérieur (test) retient tous les contaminants. La différence de poids entre les filtres, après séchage, est égale au poids du contaminant dans l’échantillonSpécification
Blanc | |
PS | |
Non stérile | |
Patin | |
1,45 in |
Kit d’échantillonnage de liquide | |
0,8 μm | |
9 cm2 | |
Appareil de mesure pour l’analyse de la contamination des fluides | |
3,7 cm |