Includes
Certificat indiquant le niveau détectable le plus bas (LDL) des analyses pour un large éventail de métaux.
Caractéristiques& Avantages:
- Chaque capsule comprend un certificat indiquant le niveau détectable le plus bas (LDL) pour l’analyse de 67 métaux et de 2 anions
- Les matériaux de filtration à faible teneur en substances extractible et du boîtier minimisent le fond lors de l’analyse des échantillons
- Disponible en trois tailles de pores différentes pour s'adapter à diverses conditions d'eau : 5.0 μm pour des niveaux élevés de particules, 1,0 μm pour des niveaux de particules normaux, 0,45 μm pour une eau relativement propre
Applications : surveillance environnementale, analyse des métaux dissous dans l’eau
Compliance
Certifiées pour 67 métaux et 2 anions ; répondent aux spécifications de filtration EPA américaines relatives à la filtration de 0,45 μm.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certifiés pour 67 métaux et 2 anions ; répondent aux Exigences de filtration de l'EPA pour 0,45 μfiltration m. |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 600 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Pour l’analyse des métaux |
| Matériau de boîtiers | HDPE |
| Quantité | 1Pack |
| Type | Filtres pharmaceutiques ou ultrafiltres |
| Diamètre (métrique) de la membrane | 7,6 cm |