Description
Millipore propose une vaste sélection de raccords, adaptateurs, vannes, manomètres et tubes pouvant être utilisés conjointement avec Millipore systèmes de filtration. Sauf exception, le matériau de construction utilisé est l’acier inoxydable de la série 300. Les raccords Tri-Clamp (TC) sont référencés par convention comme 1 1/2 in, 2 in, etc. Les raccords TC de 1 1/2 in permettent de raccorder des tubes de 1 in ou 1 1/2 in Taille des tubes D.E. 2 in Les ajustements TC sont connectés à 2 in. Taille des tubes du D.E. uniquement.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Systèmes de filtration Millipore |
| Comprend | Adaptateur, mâle M Luer-Lok, nylon |
| Matériau | Nylon |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |
| Matériau du coffret | Nylon |