Learn More
Merck Histosec™ Pastilles intégrant des médias
Code produit 17888321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 2,5 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17888321 4 x 2,5 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17888321 Fournisseur Merck Code fournisseur 1116092504
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
point de solidification 56-58 °C, agent d'inclusion pour l'histologie
Histosec™ Les pastilles constituent un milieu d'inclusion pour l'histologie d'échantillons d'origine humaine. Il s'agit d'une paraffine enrichie en polymères, également disponible sans ajout de DMSO (diméthylsulfoxyde). Le DMSO augmente la vitesse de pénétration de la paraffine et assure une meilleure préservation des structures tissulaires. Son point de fusion se situe entre 56 et 58 degrés.°C et, dans cette plage, tout échantillon peut être traité sans crainte de dommage, quelle que soit la méthode utilisée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 54° jusqu'à 57 °C
Type de produit Pastilles
Quantité 4 x 2,5 kg
À utiliser avec (application) Histologie