Learn More
Merck Membranes à bord hydrophobe
Code produit 10629693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Type de surface:
unie
Comprend:
En vrac (100 filtres)
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Type de surface Comprend Conditionnement
10629693 Non stérile unie En vrac (100 filtres) 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10629693 Fournisseur Merck Code fournisseur HAEP04700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    301.42€ / 100 pièces
    Économisez 40.58€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Pour les tests microbiologiques et le contrôle de stérilité des antibiotiques et des médicaments bactériostatiques, ainsi que pour les opérations de remplisseuses
Les membranes à bords hydrophobes sont des filtres de type MF standard dotés de bords. Le bord non mouillant empêche l’intrusion de médicaments sous le rebord d’étanchéité du support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur blanc
Matériau (membrane) MCE
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Tests microbiologiques et contrôle de stérilité des antibiotiques et des médicaments bactériostatiques, ainsi que pour les opérations de remplisseuses
Hydrophobicité Bord hydrophobe
Comprend En vrac (100 filtres)
Type de surface unie
Température (impériale) en fonctionnement 167deg;F
Température (métrique) en fonctionnement 75deg;C
Épaisseur (métrique) 150 μm
Type Membrane à bords hydrophobes
Vitesse de l’écoulement d’eau 60 mL/min/cm2
Diamètre (impériale) 1,85 in
Diamètre (métrique) 4,7 cm
Diamètre (métrique) du disque 4,7 cm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • .45 MCE 3mm Phobic Edge Wh PL 100Pk
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.