Learn More
Merck Membrane PVDF Immobilon™-P
Code produit 10408793 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
7 cm
8 cm
8,5 cm
9 cm
10 cm
15 cm
20 cm
26 cm
26,5 cm
10 m
Largeur (métrique):
8,4 cm
8,5 cm
10 cm
12 cm
13,5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3,75 m
Format:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
10 pièces
50 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Format unitSize
10408793 8 cm 10 cm Feuille 10 pièces
10344661 26,5 cm 3,75 m Rouleau 1 rouleau
10503224 8,5 cm 13,5 cm Feuille 10 pièces
10505672 7 cm 8,4 cm Feuille 50 pièces
10458712 9 cm 12 cm Feuille 10 pièces
10663751 10 cm 10 cm Feuille 10 pièces
10384511 15 cm 15 cm Feuille -
10180771 20 cm 20 cm Feuille 10 pièces
10796851 26 cm 26 cm Feuille 10 pièces
16329601 10 m 8,5 cm Rouleau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10408793 Fournisseur Merck Code fournisseur IPVH08100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.44€
    194.00€ / 10 pièces
    Économisez 23.44€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Membrane de transfert en PVDF hydrophobe pour transfert Western
Les membranes en PVDF Immobilon™ sont proposées en quatre types, chacune optimisée pour une application de transfert de protéines différente. Les sandwichs de transfert pratique sont dotés de feuilles pré-découpées de membrane et de papier filtre pour transfert. Les membranes en PVDF Immobilon™ ont une forte adsorption protéique, de sorte que vous ne perdrez pas de protéines lors du transfert ou de la réhybridation. La structure ouverte des pores facilite l’accès aux protéines liées et permet d’éliminer les sondes non liées. En outre, les membranes en PVDF Immobilon™ optimisées pour les transferts fluorescents augmentent considérablement les rapports signal-bruit pour une sensibilité élevée dans les applications quantitatives de multiplexage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 10 cm
À utiliser avec (application) Optimisées pour les protéines de liaison transférées à partir d’une variété de matrices de gel
Format Feuille
Matériau PVDF
Porosité 0,45 μm