Learn More
Merck Membrane PVDF Immobilon™-P
Description
Includes
Membranaire d’Immobilon-P, PVDF, 0,45 μm, 8,5 cm x 10 m
- Colorants compatibles : Bleu Coomassie brillant, noir Amido, encre de Chine, rouge Ponceau-S, or colloïdal, CPTS, bleu de toluidine, transillumination, Sypro™ ruby
Specifications
Specifications
| Longueur (métrique) | 10 m |
| Largeur (métrique) | 8,5 cm |
| Description | Code de filtre : IPVH ; membrane en PVDF Immobilon-P |
| À utiliser avec (application) | Détection par chimiluminescence, chromogène, radioactive |
| Capacité de liaison | Électrostatique, hydrophobe |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 |
| Format | Rouleau |
| Matériau | PVDF |
| Porosité | 0,45 μm |
| Show More |