Learn More
Merck Membranes PVDF Immobilon™-PSQ
Code produit 10491541 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26,5 cm x 3,75 m
26 x 26 cm
7 x 8,4 cm
8,5 x 13,5 cm
8 x 10 cm
9 x 12 cm
Format:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
10 pièces
50 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) Format unitSize
10491541 26,5 cm x 3,75 m Rouleau 1 rouleau
10153593 7 x 8,4 cm Feuille 50 pièces
11506345 8 x 10 cm Feuille 10 pièces
10163593 8,5 x 13,5 cm Feuille 10 pièces
10146470 10 x 10 cm Feuille 10 pièces
10094450 15 x 15 cm Feuille 10 pièces
10712731 26 x 26 cm Feuille 10 pièces
10481541 20 x 20 cm Feuille 10 pièces
10593984 9 x 12 cm Feuille 10 pièces
16339601 10 m x 8,5 cm Rouleau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10491541 Fournisseur Merck Code fournisseur ISEQ00010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00€
    587.00€ / 1 rouleaux
    Économisez 45.00€
    7% de réduction
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les transferts Western et le séquençage de protéines
Membrane Immobilon-PSQ :
  • 0,2 μune taille de pores de m et une grande structure interne
  • Rendement d’adsorption et de séquençage des protéines plus élevé que les autres membranes
  • Recommandée pour les protéines de transfert inférieures à 20 kDa
  • Empêche la purge des protéines de faible poids moléculaire
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Longueur (métrique) 26,5 cm
    Largeur (métrique) 375 cm
    À utiliser avec (application) Pour le séquençage de protéines en faible abondance ou à faible poids moléculaire ( <20 000 daltons)
    Largeur (impériale) 147,63 in
    Format Rouleau
    Matériau Immobilon-PSQ
    Longueur (impériale) 10,43 in
    Porosité 0,2 μm
    Dimensions (LxW) 26,5 cm x 3,75 m