Description
Membrane Immobilon-PSQ :0,2 μune taille de pores de m et une grande structure interne Rendement d’adsorption et de séquençage des protéines plus élevé que les autres membranes Recommandée pour les protéines de transfert inférieures à 20 kDa Empêche la purge des protéines de faible poids moléculaire
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 9 cm |
| Largeur (métrique) | 12 cm |
| À utiliser avec (application) | Pour le séquençage de protéines en faible abondance ou à faible poids moléculaire ( <20 000 daltons) |
| Format | Feuille |
| Matériau | Immobilon-PSQ |
| Porosité | 0,2 μm |
| Dimensions (LxW) | 9 x 12 cm |