Learn More
Merck Membranes PVDF Immobilon™-PSQ
Code produit 16339601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26,5 cm x 3,75 m
26 x 26 cm
7 x 8,4 cm
8,5 x 13,5 cm
8 x 10 cm
9 x 12 cm
Format:
Feuille
Rouleau
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
10 pièces
50 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (LxW) Format Conditionnement
16339601 10 m x 8,5 cm Rouleau 1 pièce
10491541 26,5 cm x 3,75 m Rouleau 1 rouleau
10153593 7 x 8,4 cm Feuille 50 pièces
11506345 8 x 10 cm Feuille 10 pièces
10163593 8,5 x 13,5 cm Feuille 10 pièces
10146470 10 x 10 cm Feuille 10 pièces
10094450 15 x 15 cm Feuille 10 pièces
10712731 26 x 26 cm Feuille 10 pièces
10481541 20 x 20 cm Feuille 10 pièces
10593984 9 x 12 cm Feuille 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 16339601 Fournisseur Merck Code fournisseur ISEQ85R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.89€
    479.00€ / 1 pièces
    Économisez 58.89€
    10% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Includes
Immobilon-PSQ, PVDF, Rouleau de 0,2μm, 8,5 cm x 10 m
Pour les transferts Western et le séquençage de protéines
  • Colorants compatibles : Bleu Coomassie brillant, noir Amido, encre de Chine, rouge Ponceau-S, or colloïdal, CPTS, bleu de toluidine, transillumination, Sypro™ ruby
hydrophobe, transfert, membrane, pvdf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 10 m
Largeur (métrique) 8,5 cm
Description Code de filtre : ISEQ ; membrane de transfert Immobilon-PSQ
À utiliser avec (application) Détection par chimiluminescence, chromogène, radioactive
Capacité de liaison Électrostatique, hydrophobe
Couleur Blanc
Quantité 1
Format Rouleau
Matériau PVDF
Porosité 0,2 μm
Dimensions (LxW) 10 m x 8,5 cm