Learn More
Merck Substrat HRP chimiluminescent Western Immobilon™ (ECL)
Code produit 11536345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 25 ml
2 x 50 ml
2 x 250 ml
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11536345 2 x 25 ml 2 pièces
11556345 2 x 250 ml 2 pièces
11546345 2 x 50 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11536345 Fournisseur Merck Code fournisseur WBKLS0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    110.00€ / 2 pièces
    Économisez 12.00€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
Luminol, solution de peroxyde
Offre une sensibilité élevée sur une large gamme de détection à un prix économique
  • Associe une sensibilité élevée et un faible bruit de fond
  • Permet de détecter les protéines de haute et de faible abondance dans la plage du femtogramme moyen
  • Réduit la consommation d’anticorps de deux à cinq fois par rapport aux réactifs moins sensibles
  • Compatible avec les membranes en PVDF et en nitrate de cellulose ainsi que tous les tampons et réactifs de blocage couramment utilisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Transfert en points/rainures
Quantité 2 x 25 ml
Substrate Peroxydase de raifort
Suffisant pour Membrane de 500 cm2
Contenu et stockage 25 mL luminol, 25 mL de solution de peroxyde. 2 °C à 8 °C