Learn More
Merck Substrat HRP chimiluminescent Western Immobilon™ (ECL)
Description
Includes
Luminol, solution de peroxyde
- Associe une sensibilité élevée et un faible bruit de fond
- Permet de détecter les protéines de haute et de faible abondance dans la plage du femtogramme moyen
- Réduit la consommation d’anticorps de deux à cinq fois par rapport aux réactifs moins sensibles
- Compatible avec les membranes en PVDF et en nitrate de cellulose ainsi que tous les tampons et réactifs de blocage couramment utilisés
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (application) | Transfert en points/rainures |
| Quantité | 2 x 50 ml |
| Substrate | Peroxydase de raifort |
| Suffisant pour | Membrane de 1000cm2 |
| Contenu et stockage | 50 mL luminol, 50 mL de peroxyde de solution. 2 °C à 8 °C |