Learn More
Merck Kit de test d’intégrité pour dispositifs de petit volume
Code produit 10762161 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
10762161 5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10762161 Fournisseur Merck Code fournisseur SLTEST000
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les appareils de faibles volumes
  • Test pratique du point de bulle
  • Pour les dispositifs avec ou sans évent
  • Permet de tester une large gamme de tailles de pores et de types de membranes
  • L’intégrité des ensembles de filtration avec membrane Millipore peut être contrôlée grâce à la méthode du point de bulle. Les petits ensembles de filtration avec membrane pour seringue présentant une zone de filtration de 15 cm2, tels que les ensembles Millex et Sterivex, peuvent être facilement testés à l’aide du testeur d’intégrité pour seringue.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Porosité 5 μm
    Zone de filtration 15 cm2
    Type Testeur d’intégrité