Description
Millipore propose une large sélection de réglages, d’adaptateurs, de valves, de calibres et de tubes qui peuvent être utilisés avec Millipore systèmes de filtration. Sauf exception, le matériau de construction utilisé est l’acier inoxydable de la série 300. Les raccords Tri-Clamp (TC) sont référencés par convention comme 1 1/2 in, 2 in, etc. Les raccords TC de 1 1/2 in permettent de raccorder des tubes de 1 in ou 1 1/2 in Taille des tubes D.E. 2 in Les ajustements TC sont connectés à 2 in. Taille des tubes du D.E. uniquement.
Spécification
Spécification
| Type | Porte-filtres de laboratoire ou cyclones |
| Diamètre (impériale) interne | 0,5 in |
| Longueur totale (impériale) | 10 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 305 cm |
| Matériau | Silicone |