Learn More
Merck Substrat HRP Western Luminata Forte, 100 ml
Code produit 10394675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10394675 100mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10394675 Fournisseur Merck Code fournisseur WBLUF0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    183.00€ / 100mL
    Économisez 23.00€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Réactif de détection HRP chimiluminescent prémélangé, prêt à l’emploi
  • Le réactif a été adapté pour optimiser la portée et la sensibilité de la détection à l’aide de divers anticorps dans les transferts Western.
  • Prémélangé pour éviter la contamination croisée des réactifs.
  • Large gamme de sensibilités pour répondre à tous les besoins de détection.
  • Résultats cohérents avec moins d’erreurs de pipetage.
  • Stable à 4°C et aussi à température ambiante, ce qui permet un stockage sur paillasse.
  • Meilleures performances de détection par rapport aux produits concurrents.
  • Compatible aussi bien avec les membranes en PVDF et en nitrate de cellulose ainsi que tous les tampons et réactifs de blocage couramment utilisés.
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation de l’entreprise accompagnant le ou les produits, nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, ce qui comprend, mais sans s’y limiter, toute utilisation commerciale non autorisée, utilisation diagnostique in vitro, utilisation thérapeutique ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d’application pour les humains ou les animaux.
Applications :
Transfert Western, transfert dot/slot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditions de stockage 18° à 24°C
À utiliser avec (application) Transfert en points/rainures, Western Blot
Quantité 100mL