Learn More
Merck Ensemble de filtration stérile Millex™-HP, PES, 0,45 μm (usage à des fins de recherche uniquement)
BIOPHARMA
Code produit 12279299 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250/boîte
50/Pk.
Conditionnement:
250 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12279299 50/Pk. 50 pièces
10418024 250/boîte 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12279299 Fournisseur Merck Code fournisseur SLHP033RS
Edge
Filtre pour seringue stérile de 33 mm de diamètre avec membrane en polyéthersulfone (PES) hydrophile d’une taille de pores de 0,45 μm.
Les unités de filtration stériles Millex sont disponibles dans un boîtier plus grand de 33 mm avec membranes en MCE, en PVDF ou en PES. Débit plus rapide : la surface de filtre plus grande augmente le débit et la cadence. Elle facilite également la filtration des solutions car elle réduit la pression nécessaire pour vider la seringue. Pression de fonctionnement plus élevée : les filtres Millex offrent une pression de boîtier maximale de 10,5 bars (150 psig), ce qui signifie que vous pouvez filtrer des solutions plus rapidement qu’auparavant. Code couleur : la bande de code couleur sur le boîtier Millex indique clairement quelle membrane se trouve à l’intérieur. Conçus pour des performances fiables : les filtres Millex sont fabriqués dans un environnement contrôlé à l’aide d’un processus automatisé. Les mains humaines ne touchent jamais le filtre pendant l’assemblage. Un certificat de qualité inclus dans chaque boîte décrit en détail les normes de qualité de Millipore. Choix des membranes : les filtres Millex sont disponibles avec trois membranes : membrane Millipore Express™ (en PES), membrane d’esters de cellulose mixtes (MCE) et membrane Durapore (en PVDF). - Les filtres Millex-GP sont dotés d’une membrane Millipore Express (PES), qui offre une combinaison unique de vitesse et six fois moins de liaisons protéiques que les membranes en PES concurrentes. Les filtres Millex-GP sont recommandés pour les solutions de filtration de protéines stériles, les milieux de culture tissulaire, les tampons et les additifs. - Les filtres Millex à membrane Durapore™ (en PVDF) sont les filtres pour seringues à liaison protéique la plus basse disponibles. Utilisez-les pour filtrer les solutions protéiques. Les filtres de 0,2 μm sont de qualité stérilisante. Les plus grandes tailles de pores sont destinées à la clarification et à la préfiltration - Les filtres Millex-MF sont dotés d’une membrane d’esters de cellulose mixtes (MCE), qui assure une filtration fiable et à usage général de l’eau ou d’autres solutions aqueuses. Les filtres de 0,2 μm sont de qualité stérilisante. Les plus grandes tailles de pores sont destinées à la clarification et à la préfiltration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
Type de filtre Filtre pour seringue
À utiliser avec (équipement) Seringue
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,45 μm
Volume d’échantillon 200 mL
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Faible liaison protéinique, stérilisation de milieux de culture tissulaire, solutions de protéines ou solutions aqueuses
Matériau de boîtiers Acrylique modifié
Hydrophobicité Hydrophile
Quantité 50/Pk.
Volume (métrique) 200 ml
Diamètre (métrique) de la membrane 33 mm