Description
- Pour faciliter le pipetage et l’accès isolatéral
- Peut être utilisé manuellement ou avec des systèmes automatisés d’ensemencement, d’alimentation et de lavage de cellules
- Optimisé pour la croissance et le maintien d’une haute intégrité des monocouches cellulaires
- Les plaques à membrane ont des pieds pour surélever la plaque au-dessus de la surface de travail lorsqu’elle est séparée du plateau d’alimentation et ainsi réduire le risque de contamination des monocouches
- Les puits récepteurs en forme de goutte éliminent les bulles d’air lors de l’assemblage des plaques
- La membrane isopore est un filtre à grille en PCTE recommandé pour toutes les analyses dans lesquelles l’échantillon est visualisé sur la surface de la membrane
Le type et le nombre de composants varient selon le modèle :
PSHT004R1 comprend
- Une plaque de culture cellulaire à 96 puits
- Un bac d’alimentation
- Un plateau récepteur à 96 puits
- Un couvercle
- Cinq plaques de culture à 96 puits
- Cinq plateaux d’alimentation à puits unique
- Cinq couvercles
- Cinq plaques de culture cellulaire à 96 puits
- Dix plateaux récepteurs à 96 puits
- Cinq couvercles
- Adhérence cellulaire
- Culture cellulaire
- Différenciation cellulaire
- Transport de médicament
- Perméabilité
- Tests cellulaires
- Culture de cellules Caco-2
Spécification
Spécification
| Matériau | PCF |
| Porosité | 0,4 μm |
| Type | Plateau récepteur à 96 puits et couvercle |
| À utiliser avec (application) | Fixation cellulaire, culture cellulaire, différenciation cellulaire, transport de substances actives |
| Quantité | 5/Pk. |
| Stérilité | Stérile |
| Nbre de puits | 96 |