Learn More
Merck Inserts de plaque de culture Millicell™
Code produit 10126240 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) du filtre:
12 mm
30mm
30 mm
À utiliser avec (équipement):
Plaque à 6 puits
Plaques à 6 et 24 puits
Hauteur (métrique):
5 mm
10,5mm
13mm
Surface de culture:
0,6 cm²
4,2 cm2
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) du filtre À utiliser avec (équipement) Hauteur (métrique) Surface de culture Conditionnement
10126240 12 mm Plaques à 6 et 24 puits 10,5mm 0,6 cm² 50 pièces
10094680 30 mm Plaques à 6 et 24 puits 5 mm 4,2 cm2 50 pièces
10412511 30mm Plaque à 6 puits 13mm 4,2 cm2 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10126240 Fournisseur Merck Code fournisseur PICM01250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.49€
    495.38€ / 50 pièces
    Économisez 58.11€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour une meilleure différenciation cellulaire et des applications étendues impliquant la biologie cellulaire analytique. Les inserts pour plaque de culture Millicell™ comprennent des membranes en PTFE Biopore™ avec des pores de 0,4 μm. Inserts de 30 ou 12 mm prêts à l’emploi pour plaques à 6 et 24 puits.
Membranes microporeuses et transparentes
  • Permettent l’accès à la monocouche cellulaire à partir du domaine apical et du domaine basolatéral
  • Favorisent l’adhérence, la croissance et la différenciation des cultures dépendantes de l’adhérence et des cultures en suspension
  • Membranes hydrophiles Biopore™ en PTFE pour les études de croissance neurale et de développement embryonnaire
  • Elles sont inertes et permettent une visualisation répétée de cellules vivantes à travers la membrane
  • Conviennent aux études de transport et de perméabilité, aux co-cultures pour les études d’interaction cellule-cellule, aux tests de toxicité in vitro, aux études de métastases de cellules tumorales et aux cultures organotypiques
Inserts prêts à l’emploi
  • Conviennent à la plupart des plaques à 6 ou 24 puits et sont facilement préparées pour les techniques de MEB et de MET
  • Surface de croissance effective pour les inserts de 12 mm de diamètre : 0,6cm2
  • Surface de croissance effective pour les inserts de 30 mm de diamètre : 4,2cm2
  • Compatibles avec les colorations standard et fluorescentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface de culture 0,6 cm²
Matériau Biopore PTFE
Porosité 0,4 μm
Type Insert de culture
À utiliser avec (équipement) Plaques à 6 et 24 puits
Diamètre (métrique) du filtre 12 mm
Hauteur (métrique) 10,5mm
Stérilité Stérile
Nbre de puits 6, 24