Learn More
Merck Inserts pour plaques de culture Millicell™ : PCF
Code produit 10360832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
3 μm
8 μm
12 μm
Hauteur (métrique):
10,5mm
13 mm
Diamètre (métrique) du filtre:
12mm
12 mm
30 mm
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) du filtre Conditionnement
10360832 8 μm 10,5mm 12 mm 50 pièces
10208100 0,4 μm 13 mm 30 mm 50 pièces
10044390 0,4 μm 10,5mm 12 mm 50 pièces
10218100 3 μm 10,5mm 12 mm 50 pièces
10538822 12 μm 10,5mm 12mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10360832 Fournisseur Merck Code fournisseur PI8P01250
Expédition estimée: 15-12-2026
Conçu pour une meilleure différenciation cellulaire et des applications étendues impliquant la biologie cellulaire analytique
  • Les membranes microporeuses permettent d’accéder à la monocouche cellulaire à partir du domaine apical et du domaine basolatéral ; favorisent une meilleure adhérence, croissance et différenciation des cultures dépendantes de l’adhérence et des cultures en suspension
  • Les inserts Milicell prêts à l'emploi s'adaptent à la plupart des plaques à 6 ou 24 puits et sont facilement préparés pour les techniques SEM et TEM ; compatibles avec les colorants standard et fluorescents.
  • Surface de croissance effective pour les implants de 12 mm de diamètre : 0,6 cm² ; et 4,2 cm² pour les implants de 30 mm de diamètre.
  • Les 'cellules dépendantes de l'adhérence ne nécessitent pas de matrice extracellulaire.
  • Boîtier en polystyrène ; fourni stérile et sous emballage blister individuel
  • Utilisent des membranes en polycarbonate traitées pour la culture tissulaire à utiliser pour des applications de co-cultures ainsi que pour des études d’invasion et de métastases de cellules tumorales
Applications :
Études de transport et de perméabilité, co-culture pour les études d’interaction cellule-cellule, tests de toxicité in vitro, études de métastases de cellules tumorales et cultures organotypiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface de culture 0,6 cm²
Matériau PC
Porosité 8 μm
À utiliser avec (équipement) Plaque à 24 puits
Diamètre (métrique) du filtre 12 mm
Hauteur (métrique) 10,5mm