Learn More
Merck Inserts pour plaques de culture Millicell™ : PCF
Code produit 10538822 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
3 μm
8 μm
12 μm
Hauteur (métrique):
10,5mm
13 mm
Diamètre (métrique) du filtre:
12mm
12 mm
30 mm
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) du filtre Conditionnement
10538822 12 μm 10,5mm 12mm 50 pièces
10360832 8 μm 10,5mm 12 mm 50 pièces
10208100 0,4 μm 13 mm 30 mm 50 pièces
10044390 0,4 μm 10,5mm 12 mm 50 pièces
10218100 3 μm 10,5mm 12 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10538822 Fournisseur Merck Code fournisseur PIXP01250
Expédition estimée: 13-11-2026
Conçu pour une meilleure différenciation cellulaire et des applications étendues impliquant la biologie cellulaire analytique
  • Les membranes microporeuses permettent d’accéder à la monocouche cellulaire à partir du domaine apical et du domaine basolatéral ; favorisent une meilleure adhérence, croissance et différenciation des cultures dépendantes de l’adhérence et des cultures en suspension
  • Les inserts Milicell prêts à l'emploi s'adaptent à la plupart des plaques à 6 ou 24 puits et sont facilement préparés pour les techniques SEM et TEM ; compatibles avec les colorants standard et fluorescents.
  • Surface de croissance effective pour les implants de 12 mm de diamètre : 0,6 cm² ; et 4,2 cm² pour les implants de 30 mm de diamètre.
  • Les 'cellules dépendantes de l'adhérence ne nécessitent pas de matrice extracellulaire.
  • Boîtier en polystyrène ; fourni stérile et sous emballage blister individuel
  • Utilisent des membranes en polycarbonate traitées pour la culture tissulaire à utiliser pour des applications de co-cultures ainsi que pour des études d’invasion et de métastases de cellules tumorales
Applications :
Études de transport et de perméabilité, co-culture pour les études d’interaction cellule-cellule, tests de toxicité in vitro, études de métastases de cellules tumorales et cultures organotypiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface de culture 0,6 cm²
Matériau PC
Porosité 12 μm
À utiliser avec (équipement) Plaque à 24 puits
Diamètre (métrique) du filtre 12mm
Hauteur (métrique) 10,5mm