Learn More
Merck Multimètre volt-ohm et accessoires Millicell-ERS2
Code produit 11754654 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Multimètre 2 V-ohm Millicell ERS
Électrode de test fixe
Électrode réglable
Électrode spécialisée
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
11754654 Multimètre 2 V-ohm Millicell ERS 1 pièce
11740363 Électrode spécialisée 1 pièce
11750363 Électrode réglable 1 pièce
11760363 Électrode de test fixe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11754654 Fournisseur Merck Code fournisseur MERS00002
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Millicell-ERS2 comes with meter, battery, STX01 electrode, 1,000 Ω test electrode, battery charger. Specialized electrodes for Millicell-96 well plate are available (Cat. No. MERSSTX00).
Mesure la résistance électrique transépithéliale (TEER) des cellules épithéliales en culture
Permet une mesure qualitative de l’état de la monocouche cellulaire et des mesures quantitatives de la confluence. Conçu exclusivement pour une utilisation avec les cellules mises en culture dans les inserts de plaque de culture Millicell™.
Utilise le courant alternatif pour les mesures de la résistance de la membrane, produisant une charge nette nulle sur les cellules et éliminant les effets de courant CC indésirables sur les membranes cellulaires. Un granulé d’argent / de chlorure d’argent (Ag/AgCI) sur chaque pointe d’électrode mesure la tension. En raison de la petite taille des électrodes, l’utilisateur peut facilement mesurer la tension transépithéliale et la résistance des cellules cultivées sur des membranes microporeuses.
Garantie
Les électrodes et les piles sont garanties pendant 30 jours seulement à compter de la date de réception des articles par le client
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Multimètre 2 V-ohm Millicell ERS
Longueur (impériale) 7,3 in
Longueur (métrique) 19 cm
À utiliser avec (application) Pour offrir une mesure qualitative de l’état de la monocouche cellulaire et des mesures quantitatives de la confluence
Hauteur (impériale) 2,3 in
Hauteur (métrique) 6 cm
Hertz 12,5 Hz
Humidité 0 à 90 %
Comprend Voltmètre / ohmmètre Millicell ERS-2
Nb par paquet 1 de chaque
Durée de fonctionnement 8 à 10 h
Plage de températures (impériale) 50° à 100°F
Plage de températures (métrique) 10° à 38°C
Poids (impériale) 3 lb
Poids (métrique) 1,4 kg
Largeur (métrique) 11 cm