Learn More
Merck Lames Millicell™ EZ
Code produit 11795254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
4
8
Quantité:
16 Pk.
96 Pk.
Conditionnement:
16 pièces
96 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Quantité Conditionnement
11795254 4 96 Pk. 96 pièces
11765254 8 16 Pk. 16 pièces
11755254 4 16 Pk. 16 pièces
11705264 8 96 Pk. 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11795254 Fournisseur Merck Code fournisseur PEZGS0496
Expédition estimée: 22-12-2026
Culture, fixation, coloration et visualisation des cellules dans un seul dispositif
  • Les puits en polypropylène sont résistants à la plupart des fixateurs—les cellules peuvent être fixées et colorées encore attachées aux puits
  • Languettes cassables pour faciliter le retrait de puits—aucun outil n’est nécessaire pour retirer les puits de la lame
  • Aucun adhésif n’est utilisé pour fixer les puits à la lame
  • Pas de puits qui fuient
  • Les rebords surélevés sur le couvercle facilitent l’empilement de plusieurs unités dans l’incubateur
  • Non cytotoxiques et apyrogènes
  • Stérile
  • Le porte-lames (disponible séparément) protège la lame des dommages
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Lame EZ
Puits 4
Couleur Transparents
Matériau du puits PP
Surface de culture 1,7 cm2/puits
Matériau du couvercle PS
Matériau Verre
Volume (métrique) utile 0,5 à 1,7 mL/puits
À utiliser avec (application) Simplifiez votre analyse cellulaire en utilisant la lame en verre Millicell EZ SLIDE pour mettre en culture, fixer, colorer et visualiser votre échantillon, tout cela grâce à un seul dispositif
Stérilité Stérile
Quantité 96 Pk.