Learn More
Merck Millipore Ensembles de filtration jetables Millipak™
Pour éliminer les particules et microorganismes des liquides et des gaz grâce au filtre entraîné par la pompe. Les ensembles de filtration jetables Merck Millipore™ Millipak™ permettent une filtration stérile des substances biologiques, parentérales, de diagnostic, des tampons et des milieux.
Marque:  Merck Millipore MPGL02GH2
236.09 EUR valable jusqu'au 2026-05-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28017" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12801636
  • 263.00€ / 2 pièces
Optimisez votre processus de filtration grâce à des performances éprouvées
Utilisez le code promo 28017
Afficher toutes les promotions
Description
Removes particles and microorganisms from liquids and gases with pump-driven filter. Millipak™ Disposable Filter Units provide sterile filtration of parenterals, diagnostics, buffers, media, and biologicals.
La conception unique en disques empilés permet un volume de rétention minimal et élimine le support tissé en aval générant des particules, présent dans les cartouches plissées.
  • Filtration stérile des substances biologiques, des solutions administrées par voie parentérale, des solutions de diagnostic, des tampons et des milieux
  • Filtre au point d’utilisation pour l’eau ultra-pure
  • Conviennent parfaitement aux applications à forte valeur ajoutée
  • Les membranes en PVDF Durapore™ offrent un débit et une cadence élevés, un faible taux de substances extractibles, une grande compatibilité chimique et le niveau de liaison protéique le plus faible de toutes les membranes disponibles. Les trois tailles de piles permettent une flexibilité optimale et facilitent la mise à l’échelle et le dimensionnement du système.
  • Les unités pré-stérilisées sont soumises à une irradiation aux rayons gamma.
  • Autoclavables jusqu’à trois fois. Chaque unité porte une étiquette avec son numéro de catalogue, son numéro de lot, sa porosité et son numéro de série.
  • Intégrité garantie, testée à 100 %