Learn More
Merck Mini-pompe Millivac™
Code produit 10450031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
10450031 230 V, 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10450031 Fournisseur Merck Code fournisseur XF5423050
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Pompes compactes sans entretien qui fournissent une source de vide constante pour la filtration et autres applications de laboratoire
Pompes compactes sans entretien qui fournissent une source de vide constante pour la filtration et autres applications de laboratoire
  • Une conception à membrane brevetée a réduit l’encombrement de la pompe par rapport aux modèles classiques
  • Utilisez la mini-pompe Millivac pour filtrer l’eau et les solutions aqueuses
  • Aucune lubrification nécessaire
  • Non antidéflagrant
  • Tubulure de dia. int. 4 mm
  • Dimensions : 22,6 x 9 x 14,1 cm, L x l x H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids à l’expédition (impériale) 4,1 lb
Poids à l’expédition (métrique) 1,9 kg
Comprend Connecteur de tuyau
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Matériau Ryton (tête de pompe), EPDM (membrane), fluoroélastomère (vannes)
Poids (impériale) 4,1 lb
Poids (métrique) 1,9 kg
Débit 6 l/min
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (impériale) 5,5 po
Hauteur totale (métrique) 14,1 cm
Longueur totale (impériale) 8,8 po
Longueur totale (métrique) 22,6 cm
Type de pompe Mini-pompe
Applications Filtration
Tension 230 V