Learn More
Merck Plaques d’analyse 96 puits MultiScreen™
Code produit 10741801 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Type de produit:
Plaque MultiScreen
Plaque MultiScreen Acceptor
Plaque de filtration MultiScreen-IP
Plaque filtrante MultiScreen-IP avec drain inférieur
Plaque filtrante réceptrice de transport MultiScreen
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de produit unitSize
10741801 Transparent Plaque filtrante MultiScreen-IP avec drain inférieur 50 pièces
11734694 Transparent Plaque MultiScreen 10 pièces
10278471 Blanc Plaque MultiScreen Acceptor 1 pièce
10164213 Transparent Plaque de filtration MultiScreen-IP 10 pièces
10513224 Transparent Plaque filtrante réceptrice de transport MultiScreen 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10741801 Fournisseur Merck Code fournisseur MAIPN4550
Expédition estimée: 27-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournissez des outils pour réaliser des études à haut débit de processus ADME (absorption, distribution, metabolism and elimination or excretion)—études sur l’adsorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion de médicaments potentiels
Le système de séparation polyvalent associe une microplaque à la filtration sur membrane Millipore pour simplifier et optimiser les techniques de recherche pharmaceutique, les tests biochimiques et la préparation d’échantillons classique.
  • À utiliser avec une rampe à vide, un système de manipulation des liquides automatisé ou un compteur à scintillation pour microplaque — l’ensemble des dosages peut être effectué sur une plaque
  • L’étanchéité entre la membrane et la plaque garantit l’absence d’interférences entre les réactifs et des interférences optiques limitées ; la structure de soutien du drain de sortie permet de conserver les volumes de liquide sur des périodes d’incubation maximales de 21 jours
  • Assure également le transfert quantitatif des filtrats vers une plaque réceptrice positionnée au fond de la rampe
Filtres disponibles dans divers matériaux
  • Pour les applications à liaison protéique élevée, utiliser des plaques avec du Immobilon™-P PVDF ou des esters de cellulose mixte Pour la liaison à l’acide nucléique élevé, utiliser des plaques avec des esters de cellulose mélangés, des fibres de verre, ou membranes DEAE chargées positivement Pour les séparations de biomolécules chargées, choisir parmi les membranes DEAE chargées positivement ou les membranes phosphocellulose chargées négativement
  • Pour la liaison biomoléculaire faible, utiliser les plaques à membranes en PVDF Durapore™ hydrophiles, en PTFE Biopore™ ou en PC
  • Pour les dosages nécessitant une résistance aux solvants, utiliser des plaques avec des membranes hydrophiles en PTFE
Chaque membrane microporeuse interagit de façon distincte avec différentes protéines ou biomolécules ; par conséquent, il peut être nécessaire de tester différents types de membranes pour chaque dosage.
†Comprend un couvercle, une plaque filtrante et une plaque récepteur.
‡Comprend un couvercle centrifuge étendu, une plaque filtrante et une plaque récepteur.
††Se compose d’un support à 96 places et d’une plaque de récepteur à 96 biens préchargée avec Microcon Unités de filtre YM-10.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Membrane PVDF hydrophobe
Array 8 x 12
Porosité 0,45 μm
Couleur Transparent
Type de produit Plaque filtrante MultiScreen-IP avec drain inférieur
Matériau Acrylique
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Liaisons avidine-biotine, protéines de liaison à l’ADN, liaison protéique, PAMPA
Quantité 50/boîte