Learn More
Merck Plaques d’analyse MultiScreen™ à 96 puits pour dosage de liaison des récepteurs de ligand
Idéal pour effectuer des dosages de liaison des récepteurs impliquant des cellules entières, des fragments de membrane ou des récepteurs purifiés : convient également à l’analyse de Scatchard, comme cela a été démontré dans de nombreux dosages de liaison des récepteurs, y compris les études sur l’interleukine I, l’angiotensine II et le C5a
Marque:  Merck MABVN0B50
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10701971
  • 2660.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 28-06-2024
Description
Le système de séparation polyvalent associe une microplaque à la filtration sur membrane Millipore pour simplifier et optimiser les techniques de recherche pharmaceutique, les tests biochimiques et la préparation d’échantillons classique.
  • Non toxiques
  • À utiliser avec une rampe à vide, un système de manipulation des liquides automatisé ou un compteur à scintillation pour microplaque — l’ensemble des dosages peut être effectué sur une plaque
  • L’étanchéité entre la membrane et la plaque garantit l’absence d’interférences entre les réactifs et des interférences optiques limitées ; la structure de soutien breveté du drain de sortie permet de conserver les volumes de liquide sur des périodes d’incubation maximales de 21 jours
  • Assure également le transfert quantitatif des filtrats vers une plaque réceptrice positionnée au fond de la rampe
Filtres disponibles dans divers matériaux
  • Pour les applications à liaison protéique élevée, utiliser des plaques avec du Immobilon™-P PVDF ou des esters de cellulose mixte Pour la liaison à l’acide nucléique élevé, utiliser des plaques avec des esters de cellulose mélangés, des fibres de verre, ou membranes DEAE chargées positivement Pour les séparations de biomolécules chargées, choisir parmi les membranes DEAE chargées positivement ou les membranes phosphocellulose chargées négativement
  • Pour la liaison biomoléculaire faible, utiliser les plaques à membranes en PVDF Durapore™ hydrophiles, en PTFE Biopore™ ou en PC
  • Pour les dosages nécessitant une résistance aux solvants, utiliser des plaques avec des membranes hydrophiles en PTFE
Chaque membrane microporeuse interagit de façon distincte avec différentes protéines ou biomolécules ; par conséquent, il peut être nécessaire de tester différents types de membranes pour chaque dosage.
Spécification
Spécification
Étalon
8 x 12
Opaque
Barex
96
0,28 cmsup2/sup
50/boîte
1,28 cm
1,44 cm
PVDF hydrophile
1,2 μm
Plaque MultiScreen-BV
0,05 à 0,25 ml
Non stérile
Dosages de liaison des récepteurs, résine, dosages sur billes
0,5 x 3,36 x 0,56 in. (1,28 x 8,55 x 1,44 cm)
8,55 cm