Learn More
Merck Plaques d’analyse MultiScreen™ à 96 puits pour préparation des échantillons
Code produit 10711801 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,22 μm
0,45 μm
0,65 μm
1,2 μm
Couleur:
Opaque
transparent
Matériau:
Barex
Plastique ABS
Styrène
Quantité:
10/boîte
50/Pk.
50/boîte
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Couleur Matériau Quantité unitSize
10711801 0,45 μm transparent Styrène 10/boîte -
10470211 1,2 μm transparent Styrène 50/boîte 50 pièces
10370031 0,65 μm transparent Styrène 50/boîte 50 pièces
10607891 0,22 μm transparent Plastique ABS 10/boîte 10 pièces
10054540 0,45 μm Opaque Barex 50/boîte 50 pièces
10658271 0,45 μm transparent Styrène 50/Pk. 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10711801 Fournisseur Merck Code fournisseur MAHVN4510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    591.30€
    400.31€ / 10 pièces
    Économisez 190.99€
    32% de réduction
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’isolement, la purification et la préparation d’échantillons avant les tests dans les processus de recherche pharmaceutique et les applications de protéines et d’ADN
Les formats sont adaptés à l’élimination des particules de grande taille, aux séparations à base de résine, aux applications de solvants et à la concentration ou à la purification des protéines/ADN. Le système de séparation polyvalent associe une microplaque à la filtration sur membrane Millipore pour simplifier et optimiser les techniques de recherche pharmaceutique, les tests biochimiques et la préparation d’échantillons classique.
  • À utiliser avec une rampe à vide, un système de manipulation des liquides automatisé ou un compteur à scintillation pour microplaque — l’ensemble des dosages peut être effectué sur une plaque
  • L’étanchéité entre la membrane et la plaque garantit l’absence d’interférences entre les réactifs et des interférences optiques limitées ; la structure de soutien breveté du drain de sortie permet de conserver les volumes de liquide sur des périodes d’incubation maximales de 21 jours
  • Assure également le transfert quantitatif des filtrats vers une plaque réceptrice positionnée au fond de la rampe
Filtres disponibles dans divers matériaux
  • Pour les applications à liaison protéique élevée, utiliser des plaques avec du Immobilon™-P PVDF ou des esters de cellulose mixte Pour la liaison à l’acide nucléique élevé, utiliser des plaques avec des esters de cellulose mélangés, des fibres de verre, ou membranes DEAE chargées positivement Pour les séparations de biomolécules chargées, choisir parmi les membranes DEAE chargées positivement ou les membranes phosphocellulose chargées négativement
  • Pour la liaison biomoléculaire faible, utiliser les plaques à membranes en PVDF Durapore™ hydrophiles, en PTFE Biopore™ ou en PC
  • Pour les dosages nécessitant une résistance aux solvants, utiliser des plaques avec des membranes hydrophiles en PTFE
Chaque membrane microporeuse interagit de façon distincte avec différentes protéines ou biomolécules ; par conséquent, il peut être nécessaire de tester différents types de membranes pour chaque dosage.
La version †MultiScreenHTS est dotée d’un drain de sortie encastré et de parois latérales rigides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Membrane PVDF hydrophile
Array 8 x 12
Porosité 0,45 μm
Couleur transparent
Matériau Styrène
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 0,28cm2
À utiliser avec (application) Approuvé pour diagnostic clinique, dosages de protéine kinase et de phosphatase, préparation d’échantillons, élimination de colorant terminateur
Quantité 10/boîte