Learn More
Merck Systèmes de dosage 96 puits MultiScreen™
Code produit 10727094 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
À l’unité
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10727094 5/boîte 5 pièces
10489173 À l’unité -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10727094 Fournisseur Merck Code fournisseur PSRP004R5
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectuer la croissance, l’alimentation et l’analyse cellulaires dans une seule plaque
  • Le dispositif breveté à 96 puits prend en charge la croissance et la différenciation des cellules épithéliales du Caco-2 et d’autres lignées cellulaires
  • Après la formation d’une monocouche Caco-2 différenciée, l’assemblage peut être utilisé pour mesurer le taux de transport de médicament à travers la barrière cellulaire Caco-2
  • Toutes les procédures sont conçues pour être effectuées dans un seul appareil
  • Les ports d’accès apicaux et basolatéraux permettent un accès sans contamination aux cellules, une alimentation facile et des changements de milieux, ainsi qu’une analyse efficace des échantillons
  • Augmentation du débit d’échantillons par rapport aux systèmes à 24 puits
  • Utiliser manuellement ou avec des systèmes automatisés
  • Format polyvalent avec plateaux d’alimentation unique ou à 96 puits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Membrane Polyéthylène téréphtalate
Array 8 x 12
Porosité 1 μm
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Zone de filtration 0,12 cmsup2/sup
À utiliser avec (application) Adhérence, croissance et différenciation cellulaires pour de nombreuses applications de cellules
Comprend Plaque de culture cellulaire à 96 puits, plateau d’alimentation à puits unique, plateau récepteur à 96 puits, couvercle
Quantité 5/boîte
Dimensions (L x l x H) 0,5 x 3,33 x 1,03 in. (1,28 x 8,48 x 2,62 cm)
Longueur (métrique) 1,28 cm
Largeur (métrique) 8,48 cm
Hauteur (métrique) 2,62 cm