Learn More
Merck ™Barrettes de 8 puits MultiScreenHTS avec membrane Immobilon™-P PVDF
Code produit 10169794 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Barrette pour microplaque à 8 puits
Cadre de support pour barrettes de microplaques
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10169794 Barrette pour microplaque à 8 puits 10 pièces
10174073 Cadre de support pour barrettes de microplaques 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10169794 Fournisseur Merck Code fournisseur M8IPS4510
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Includes
Douze barrettes de 8 puits dans un cadre de support. Des cadres d’assistance supplémentaires sont également disponibles séparément.
Les barrettes de 8 puits permettent le traitement de moins de 96 échantillons en même temps
  • Pour les dosages ELISPOT et de liaison protéique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Plaque en barrette
Array 1 x 8
Couleur Transparent
Type de produit Barrette pour microplaque à 8 puits
Matériau Plastique ABS
Nbre de puits 8
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Dosages Elispot et de liaison protéique
Quantité 10/boîte
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.