Learn More
Merck ™Barrettes de 8 puits MultiScreenHTS avec membrane Immobilon™-P PVDF
Code produit 10174073 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Barrette pour microplaque à 8 puits
Cadre de support pour barrettes de microplaques
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10174073 Cadre de support pour barrettes de microplaques 10 pièces
10169794 Barrette pour microplaque à 8 puits 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10174073 Fournisseur Merck Code fournisseur M8IPFRAME
Expédition estimée: 15-12-2026
Includes
Douze barrettes de 8 puits dans un cadre de support. Des cadres d’assistance supplémentaires sont également disponibles séparément.
Les barrettes de 8 puits permettent le traitement de moins de 96 échantillons en même temps
  • Pour les dosages ELISPOT et de liaison protéique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Plaque en barrette
Array 1 x 8
Couleur Transparent
Type de produit Cadre de support pour barrettes de microplaques
À utiliser avec (équipement) Barrettes à 8 puits
Matériau Plastique ABS
Nbre de puits 8