Learn More
Merck Kit de test épicutané
Description
Le MilliporeSigma Le kit de test Patch est une solution complète pour le prélèvement et l'analyse sur le terrain des fluides hydrauliques à base d'hydrocarbures, des produits chimiques en vrac, de l'eau de chaudière et des huiles lubrifiantes. Il permet la détection de variations significatives de propreté grâce à une analyse colorimétrique fiable et sensible. - Surveille rapidement la contamination particulaire dans les fluides hydrauliques à base d'hydrocarbures, les produits chimiques en vrac, l'eau de chaudière et les huiles lubrifiantes. - Les échelles de couleur des filtres et d'évaluation des particules correspondent aux niveaux de contamination standard reconnus. - Détecte les variations significatives de propreté grâce à des résultats de test fiables et sensibles. - Livré avec des filtres pour 100 tests. Caractéristiques et avantages :• Contient suffisamment de consommables pour 100 tests• Contenu dans un étui léger et facile à transporter• Les échelles de couleur des filtres et d'évaluation des particules correspondent aux niveaux de contamination standard reconnus. Applications : Analyse de la contamination sur le terrain des fluides hydrauliques à base d'hydrocarbures, de l'eau, des huiles lubrifiantes et des produits connexes. Numéro de catalogue du kit : XX6504730 Kit de test par patch. Composants : PD1504700 Boîtes de Petri pour l'analyse de la contamination ; SMWP02500 MF-Millipore Filtre à membrane, 5.0 μm, 25 mm, blanc, uni, 100SMWP04700 MF-Millipore Filtre à membrane, 5.0 μm, 47 mm, blanc, uni, 100XX6200006P Pince à filtre, bout arrondi, acier inoxydableXX6200035 Pompe à vide manuelle, acier inoxydableXX6300120 Ensemble porte-filtre pour patch testXX6504704 Flacon distributeur de solvantXX6504707 Swinnex 25 mm avec tamis anti-refoulementXX6504709 Bouteille en PVC, 120 mlXX6504710 Tuyau pour vide, 1/8 in, fluoroélastomèreXX6504713 Nuancier pour fluides navals 1Pièces de rechange Tri et filtration transparentsXX2004701 Bague de verrouillage d'entonnoirXX2004703 Joint, PTFEXX4004714 Joint de bague de verrouillage, PTFEXX6300123 Joint torique, 2-233, Buna-NXX6504708 Support en acier inoxydable avec base
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Comprend | Ensemble de support de filtres, pompe manuelle, tubulure, flacon d’échantillon, flacon de distribution de solvant, forceps, livret standard, PetriSlides, filtres MF Millipore™ de 47 et 25 mm |
| Type | Kit de test épicutané |
| Largeur (impériale) | 9,25 in |
| Largeur (métrique) | 23,49 cm |
| Hauteur (impériale) | 4,9 in |
| Hauteur (métrique) | 12,44 cm |
| Poids (impériale) | 91 lb |
| Poids (métrique) | 4,5 kg |
| À utiliser avec (équipement) | Kit de test épicutané |