Learn More
Merck Accessoires pour kit de test de patchs
Code produit 10192061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Anneau de verrouillage pour entonnoir
Flacon de distribution de solvant
Flacon d’échantillon
Guide colorimétrique pour les fluides dans les applications navales
Joint d’étanchéité pour anneau de verrouillage
Support de filtre
Support de porte-filtre avec base en acier inox
Tubulure pour vide
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10192061 Tubulure pour vide 1 pièce
10547651 Anneau de verrouillage pour entonnoir 1 pièce
10707291 Joint d’étanchéité pour anneau de verrouillage 5 pièces
10089840 Support de filtre 1 pièce
10717481 Flacon de distribution de solvant 1 pièce
10747671 Flacon d’échantillon 1 pièce
10032473 Support de porte-filtre avec base en acier inox 1 pièce
10667493 Guide colorimétrique pour les fluides dans les applications navales 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10192061 Fournisseur Merck Code fournisseur XX6504710
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Le MilliporeSigma Le kit de test Patch est une solution complète pour le prélèvement et l'analyse sur le terrain des fluides hydrauliques à base d'hydrocarbures, des produits chimiques en vrac, de l'eau de chaudière et des huiles lubrifiantes. Il permet la détection de variations significatives de propreté grâce à une analyse colorimétrique fiable et sensible. - Surveille rapidement la contamination particulaire dans les fluides hydrauliques à base d'hydrocarbures, les produits chimiques en vrac, l'eau de chaudière et les huiles lubrifiantes. - Les échelles de couleur des filtres et d'évaluation des particules correspondent aux niveaux de contamination standard reconnus. - Détecte les variations significatives de propreté grâce à des résultats de test fiables et sensibles. - Livré avec des filtres pour 100 tests. Caractéristiques et avantages :• Contient suffisamment de consommables pour 100 tests• Contenu dans un étui léger et facile à transporter• Les échelles de couleur des filtres et d'évaluation des particules correspondent aux niveaux de contamination standard reconnus. Applications : Analyse de la contamination sur le terrain des fluides hydrauliques à base d'hydrocarbures, de l'eau, des huiles lubrifiantes et des produits connexes. Numéro de catalogue du kit : XX6504730 Kit de test par patch. Composants : PD1504700 Boîtes de Petri pour l'analyse de la contamination ; SMWP02500 MF-Millipore Filtre à membrane, 5.0 μm, 25 mm, blanc, uni, 100SMWP04700 MF-Millipore Filtre à membrane, 5.0 μm, 47 mm, blanc, uni, 100XX6200006P Pince à filtre, bout arrondi, acier inoxydableXX6200035 Pompe à vide manuelle, acier inoxydableXX6300120 Ensemble porte-filtre pour patch testXX6504704 Flacon distributeur de solvantXX6504707 Swinnex 25 mm avec tamis anti-refoulementXX6504709 Bouteille en PVC, 120 mlXX6504710 Tuyau pour vide, 1/8 in, fluoroélastomèreXX6504713 Nuancier pour fluides navals 1Pièces de rechange Tri et filtration transparentsXX2004701 Bague de verrouillage d'entonnoirXX2004703 Joint, PTFEXX4004714 Joint de bague de verrouillage, PTFEXX6300123 Joint torique, 2-233, Buna-NXX6504708 Support en acier inoxydable avec base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Fluoroélastomère
Type Tubulure pour vide
Longueur (métrique) 190 mm
À utiliser avec (équipement) Kit de test épicutané