Learn More
Merck Appareils Pellicon™ XL
Code produit 13197494 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Plage de pH:
1 à 14
2 à 21
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Plage de pH unitSize
13197494 30 kDa 2 à 21 -
11943926 5 kDa 1 à 14 1 pièce
10184739 10 kDa 1 à 14 1 pièce
11913916 50 kDa 1 à 14 -
12801666 10 kDa 2 à 21 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13197494 Fournisseur Merck Code fournisseur PXC030C50
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Consignes d’utilisation et certificat de qualité
Dispositif de filtration du flux tangentiel à petit volume
Conçu pour le développement de procédés et la préparation d’échantillons, avec une plage de volumes de traitement optimale de 50 à 1 000 ml.
  • Véritable évolutivité linéaire avec un même trajet d'écoulement, une même longueur de canal et une même hauteur de canal que les autres systèmes établis. Pellicon produits
  • Peut fonctionner avec une pompe péristaltique ou Labscale™ Système TFF Construction robuste en thermoplastique (polypropylène)
  • Hauteur de canal contrôlée
  • Choix de Biomax™ PES (polyéthersulfone) ou Ultracel™ Membranes PLC (cellulose régénérée composite)
Concentration et dessalage des protéines, échange de tampon, dépyrogénation, clarification et préparation de matériaux pour essais cliniques.
Informations sur la commande
Conditionné individuellement en boîte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Ultrafiltration
Format Cassette
Matériau Polypropylène
MWCO 30 kDa
Porosité 100 μm
Zone de filtration 50 cm2
À utiliser avec (application) Purification de protéines, préparation des échantillons d’analyse
Comprend Consignes d’utilisation et certificat de qualité
Pression d’entrée max. 80 psi à 50 °C
Plage de pH 2 à 21
Quantité 1 boîte
Taux de recirculation 0,03 à 0,05 L/min.
Type Appareil d’ultrafiltration Pellicon XL
Volume (impériale) de travail 0,5 oz.
Volume (métrique) de rétention 3,2 mL
Volume (métrique) de travail 15 ml
Dimensions (L x l) 7,4 x 1,2 po. (18,8 x 3 cm)
Longueur (impériale) 7,4 in
Longueur (métrique) 18,8 cm
Largeur (impériale) 1,2 in
Largeur (métrique) 3 cm