Learn More
Merck Vecteur d’ADN pET-41b(+)
Code produit 17747668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17747668 10 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17747668 Fournisseur Merck Code fournisseur 705573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00€
    481.43€ / 1 pièces
    Économisez 25.57€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Conçu pour le clonage et l'expression à haut niveau de séquences peptidiques fusionnées à 220 aa GST·Tag™ protéine.
La séquence est numérotée par la convention pBR322, ce qui inverse la région d’expression T7 sur la carte vectorielle. L’origine f1 est orientée de façon à ce que l’infection par le phage auxiliaire produise des virions contenant de l’ADN simple brin qui correspond au brin de codage. La séquence codée par vecteur peut être complètement supprimée lors du clonage dans le site PshAI (comme indiqué ci-dessous), puis lors du clivage de la protéine de fusion GST avec l’entérokinase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à -70°C. Éviter les cycles de gel-dégel
Quantité 10 μg
Usage exclusivement réservé à la recherche