Learn More
Merck Millipore Boîtes de Petri et boîtes Petri-Pad™
Disponible avec ou sans tampons absorbants
427.60€
Requires: Lors de l'utilisation avec un milieu liquide, ajoutez des tampons absorbants stériles (commandez la réf. N° AP10 045 S0, tampons stériles 47 mm ; ou AP10 045 S1, distributeur de tampons Millipore avec tampons stériles)
| Code produit | Marque | dimType | Quantity | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | dimType | Quantity | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|
11993856
|
Merck Millipore
PD20047S5 |
427.60€
600 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
Description
Available with or without absorbent pads
Boîtes de Pétri
- Boîtes de Petri stériles de 47 mm
- À utiliser avec un milieu gélosé solide
- Les boîtes sont en polystyrène moulé
- Boîtes de 47 mm jetables préstérilisées et préchargées avec des tampons absorbants stérilisés
- Éliminez la main-d’œuvre et le coût des tampons à chargement manuel et minimisez la contamination
- Les tampons sont en cellulose pure